Merck
235067
Sigma-Aldrich
クロロトリエチルシラン
99%
別名:
TESCl, トリエチルクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiCl
CAS番号:
分子量:
150.72
Beilstein:
1732860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
パラジウム触媒によるアレンのカルボシリル化反応で、Grignard試薬とともに用います。Grignard試薬がアレンの中心炭素を攻撃し、 末端炭素がシリル化されます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235067-VAR:
235067-25G:
235067-5G:
235067-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)