グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChI Key
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この試薬を用いて、かさ高いtert-ブチルジメチルシリル基をcis-ビス(アルケニル)オキシランに導入し、2-CF3-4,5-ジヒドロオキセピンへの室温でのCope転位反応を容易にしました。
チオランとともに用いて、迅速かつ効率的なchalcogenide-Morita-Baylis-Hillman反応を促進します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226149-1G:
226149-5G:
226149-BULK:
226149-VAR:
226149-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry Letters (Jpn), 33, 438-439 (2004)
Tetrahedron Letters, 47, 3553-3553 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2287-2287 (1993)
Heterocycles, 29, 35-35 (1989)
Tetrahedron Letters, 27, 3227-3227 (1986)