Merck
224464
Sigma-Aldrich
(1S,2R,5S)-(+)-メントール
99%
別名:
(+)-メントール, (1S,2R,5S)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902292
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]23/D +48°, c = 10 in ethanol
光学純度
ee: 96% (GLC)
bp
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
詳細
(1S,2R,5S)-(+)-メントールはキラルな第二級アルコールです。そのアルコール基は、ブロモトリクロロメタンおよびテトラヒドロフランと反応することにより、2-テトラヒドロフラニルエーテルとして保護することができます。
アプリケーション
(1S,2R,5S)-(+)-メントールは、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリルの存在下で酸無水物によってアシル化され、対応するアシル化産物を生成します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
224464-BULK:
224464-50G:
224464-100G:
224464-10G:
224464-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
DL-Menthol ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266507
DL-Menthol
An efficient and extremely mild method for protecting alcohols as 2-tetrahydrofuranyl ethers.
Barks JM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6249-6252 (2000)
An extremely powerful acylation reaction of alcohols with acid anhydrides catalyzed by trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate.
Procopiou PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2342-2347 (1998)
Shannon Kozlovich et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(12), 1388-1396 (2019-10-04)
Menthol, which creates mint flavor and scent, is often added to tobacco in both menthol and nonmenthol cigarettes. A potent tobacco carcinogen, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), is extensively metabolized to its equally carcinogenic metabolite 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) as (R)- or (S)-NNAL enantiomers. NNAL