00942
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC), with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
別名:
N-メチル-N-tert-ブチルジメチルシリルトリフルオロアセトアミド, MTBSTFA+1% TBDMSCl, シリル化混合物VI
About This Item
おすすめの製品
製品名
N-tert-ブチルジメチルシリル-N-メチルトリフルオロアセトアミド+1% tert-ブチルジメチルクロロシラン, for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC)
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
0.5-1.5% tert-butyldimethylchlorosilane
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI Key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Organic acid profile in human serum by gaschromatography/mass spectrometry (GC/MS).
- Nerveagents and their breakdown products by GC–MS-MS method.
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00942-10ML:
00942-1ML:
00942-BULK:
00942-VAR:
00942-10X1ML:
00942-1ML-KC:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs