Merck
250236
Sigma-Aldrich
1-(tert-ブチルジメチルシリル)イミダゾール
≥95%
別名:
TBDMSIM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2Si
CAS番号:
分子量:
182.34
Beilstein:
606695
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
53 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C9H18N2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-6-10-8-11/h6-8H,1-5H3
InChI Key
VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole is a reactive silylating agent.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250236-1G:
250236-BULK:
250236-VAR:
250236-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Bydal et al.
Steroids, 61(6), 349-353 (1996-06-01)
Five dehydrated compounds obtained from a tert-butyldimethylsilylchloride/imidazole or an aqueous hydrochloric acid treatment of 17 alpha-butyl-3-O-methyl estradiol in refluxing solvent were purified and characterized. Three compounds were obtained from a direct vicinal proton elimination, the two others from a vicinal
D C Landrum et al.
Journal of chromatography, 483, 21-32 (1989-12-08)
The use of gas-liquid chromatography and mass spectrometry with derivatizing agents that give stable derivatives and consistent fragmentation patterns allows for accurate identification of a variety of compounds. In this study either N-methyl-N-tert.-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide or N-tert.-butyldimethylsilylimidazole were employed to derivatize a