グレード
for GC derivatization
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI Key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs