Merck
195537
Sigma-Aldrich
tert-ブチル(クロロ)ジフェニルシラン
98%
別名:
tert-ブチルジフェニルクロロシラン, TBDPSCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(C6H5)2Cl
CAS番号:
分子量:
274.86
Beilstein:
644023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
90 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI Key
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルコ-ルの保護やシリルエステルの合成に用いるシリル化試薬です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
195537-2G:
195537-10G:
195537-250G:
195537-1KG:
195537-VAR:
195537-50G:
195537-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 34, 3821-3821 (1993)
Polish Journal of Chemistry, 67, 685-685 (1993)
J A Robl et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(9), 2804-2815 (1991-09-11)
A series of 2,3,4,(5),6-substituted pyridines containing a hydroxyphosphinyl functionally have been prepared and were evaluated for their ability to inhibit the enzyme HMG-CoA reductase. Systematic substitution of both R1-R4 and X-Y led to compounds of type 3-6 with in vitro
Maria Teresa Barros et al.
The Journal of organic chemistry, 69(22), 7772-7775 (2004-10-23)
1',2,3,3',4,4',6-Hepta-O-benzyl-sucrose has been prepared and selectively 6'-O-esterified with small alpha,beta-unsaturated acid derivatives. New chiral copolymers containing sucrose have been synthesized by radical polymerization, and some of their physical properties have been determined.
Konstantina C Fylaktakidou et al.
ChemMedChem, 6(1), 153-168 (2010-11-26)
Polyphosphorylated and perphosphorylated hexopyranose monosaccharides and disaccharides were synthesized from parent or partially protected carbohydrates as potential allosteric effectors of hemoglobin. A study toward the construction of seven- and eight-membered cyclic pyrophosphates was also performed on the sugars which had