Merck
64296
Sigma-Aldrich
(トリメチルシリル)メタンスルホナート
≥97%
別名:
トリメチルシリツメシラート, メタンスルホン酸 トリメチルシリル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CSO3OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
168.29
Beilstein:
2076698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97%
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
103-104 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
C[Si](C)(C)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C4H12O3SSi/c1-8(5,6)7-9(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
BCHASIUOFGDRIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤または試薬です。
  • 二フッ化ホウ素トリフラート エーテル錯体を用いた、エステルのエーテルへの還元
  • 位置選択的脱水を経由するC(8)位官能基の脱離
  • アルマゼン誘導体の脱アルキルシリル化
その他情報
Silylating agent
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
64296-BULK-F:
64296-VAR-F:
64296-10ML-F:
64296-50ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J G Jun et al.
Carbohydrate research, 163(2), 247-261 (1987-06-15)
Several per-O-methylated D-glucans and D-fructans were used as models in an attempt to identify new catalysts for carrying out reductive cleavage. Included in these model studies were several D-glucans that contained 4-linked D-glucopyranosyl residues as well as one having a
H.H. Hergott et al.
Liebigs Ann. Chem., 1718-1718 (1980)