Merck
15264
Sigma-Aldrich
ビス(トリメチルシリルメチル)スルフィド
≥98.0%
別名:
チオビス(メチレン)ビス(トリメチルシラン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H22SSi2
CAS番号:
分子量:
206.50
Beilstein:
1740046
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.455
bp
88 °C/21 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI Key
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
F-で発生する(メチルチオ)メチルアニオンの合成等価体です
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
15264-25ML-F:
15264-VAR-F:
15264-5ML-F:
15264-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)