Merck
185582
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルベンジルアミン
≥99%
別名:
N-ベンジルジメチルアミン, BDMA, DMBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
1099620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI Key
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルベンジルアミンは有機合成における試薬として一般的に使用され、ポリウレタンフォームやエポキシ樹脂の合成における触媒としても機能します。N,N-ジメチルベンジルアミンはOs3(CO)12と反応し、三オスミウムクラスターを形成しますN,N-ジメチルベンジルアミンの陽極酸化は、テトラ-n-ブチルアンモニウムフルオロボラートメタノール溶液および水酸化カリウムメタノール溶液で研究されています
アプリケーション
N,N-ジメチルベンジルアミンは、 ビス[(N,N-ジメチルアミノ)ベンジル]セレニドの合成に使用されました。ビスフェノールAのジグリシジルエーテルと無水テトラヒドロフタル酸の配合物の硬化反応の際の触媒として使用されています
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185582-5ML:
185582-100ML:
185582-500ML:
185582-BULK:
185582-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Products and mechanisms in the anodic oxidation of N, N-dimethylbenzylamine in methanol.
Barry JE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(18), 2695-2699 (1974)
Ernesto Oyervides-Muñoz et al.
Carbohydrate polymers, 157, 1922-1932 (2016-12-19)
Functionalized high molar mass chitosan derivatives with increased antibacterial properties were prepared by the reaction of chitosan with different quaternary ammonium salts. Benzalkonium bromide, pyridinium bromide and triethyl ammonium bromide were synthesized by a quaternization reaction between 1,4-dibromobutane and the
Synthesis, structure, and reactivity of organochalcogen (Se, Te) compounds derived from 1-(N, N-dimethylamino) naphthalene and N, N-dimethylbenzylamine.
Panda A, et al.
Organometallics, 18(10), 1986-1993 (1999)
Wilson Beita-Sandí et al.
Water research, 170, 115323-115323 (2019-12-04)
In this work, we investigated the effect of bromide ion (Br-) on NDMA formation using model precursor compounds, wastewater effluents and surface waters. Previous studies showed that Br- reacts with chloramines and forms bromochloramine, a reactive compound responsible for NDMA
Combined use of sepiolite and a hyperbranched polyester in the modification of epoxy/anhydride coatings: A study of the curing process and the final properties.
Foix D, et al.
Progress in Organic Coatings, 75, 364-372 (2012)