蒸気圧
15 mmHg ( 32 °C)
品質水準
フォーム
beads or pellets
melt index
20-35 g/10 min (230°C/3.8kg)
分子量
average Mn ~71,000
average Mw ~180,000 by GPC
衝撃強度
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
誘電率
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
硬度
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
屈折率
n20/D 1.42
ASTM D 3835
6,000-7,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
転移温度
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746)
Tm 155-165 °C
溶解性
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
密度
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
InChI Key
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
427152-100G:
427152-BULK:
427152-250G:
427152-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
427152-250G | |
427152-100G | 4061832104485 |