Merck
SLGVS25US
Millipore
Dualex Ultra トランスデューサプロテクタ(無菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, male Luer-Lok® outlet, medical device
別名:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
PVC housing
PVDF membrane
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex
特徴
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
Matrix
Durapel
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
輸送温度
ambient
詳細
Dualex-Ultra トランスデューサプロテクタ(無菌)は医療機器であり、血液透析システムの圧力モニターのインライン保護のための使用を意図しています。
アプリケーション
トランスデューサプロテクタは血液透析システムの圧力モニターのインライン保護装置としてご使用いただけます。
特徴および利点
  • 患者を細菌および微粒子の交差汚染から保護
  • 繊細なトランスデューサのモニタリング機器が血液や透析液から損傷を受けることも防ぎます
  • Luer-Lok® コネクタを備え、高流量の血液透析システムでの使用に最適です。
  • 膜は血液透析用途での使用では上部(メスルアー)に密閉
  • CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany