主要文書
SLGV0250S
Millipore
Cathivex®-GV フィルターユニット(無菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, vented, male Luer-Lok® outlet, medical device
別名:
GV フィルター, シリンジフィルター, 親水性フィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
PVC housing
PVDF membrane
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex
特徴
CE compliant
hydrophilic
vented
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Cathivex®
パラメーター
3 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
ホールドアップ量
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容量
100 mL
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer-Lok® outlet
輸送温度
ambient
詳細
Cathivex®-GV フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、静脈内投与する水溶液の滅菌にインラインフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
静脈内注入用の水溶性のビタミン、薬剤、およびその他の臨床溶液の滅菌ろ過で、通気と低タンパク質結合メンブレンが必要なまたは望まれる用途で、微粒子、微生物汚染、気泡を除去します
特徴および利点
  • 単回使用のみ
  • 無菌
  • 非発熱性かつ無毒性
  • 0.22 µm メンブレンフィルターはメス Luer-Lok™ インレットコネクタおよびオス Luer-Lok™ アウトレットコネクタ付きのポリ塩化ビニル(PVC)製ハウジングに密閉
  • 0.03 µm の疎水性フィルターをドーム内に設置しており通気を確保し、エアロックを防止します
  • CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
CATHIVEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany