主要文書
ACS500024
Millipore
Amicon® Pro 精製システム
sample volume 10 mL, polypropylene tube (for collection)
別名:
Amicon Ultra-0.5 adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Pro
パラメーター
10 mL sample volume
テクニック
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
L
12 cm (4.7 in.)
直径
2.97 cm
有効容積
10 mL
輸送温度
ambient
詳細
Amicon® Pro 精製システム 24 パックには、交換用デバイスが 24 個、キャップ付き採取チューブが 24 本含まれています。
特徴および利点
最小の最終濃縮容量:15 µL
物理的形状
カラーコード:透明、ピンク色キャップ付き
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany