Merck
380695
Sigma-Aldrich
Chlorodiisopropyloctylsilane
98%
別名:
Diisopropyloctylchlorosilane, Octyldiisopropylchlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7Si[CH(CH3)2]2Cl
CAS番号:
分子量:
262.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-16(15,13(2)3)14(4)5/h13-14H,6-12H2,1-5H3
InChI Key
SALITQCKMBTLPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
380695-VAR:
380695-BULK:
380695-5ML:
380695-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)