Merck
T58408
Sigma-Aldrich
トリエタノールアミン ボラート
97%
別名:
2,2′,2″-ニトリロトリエチルボラート, ボラトラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12BNO3
CAS番号:
分子量:
156.98
Beilstein:
774536
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES記法
C1CN2CCOB(O1)OCC2
InChI
1S/C6H12BNO3/c1-4-9-7-10-5-2-8(1)3-6-11-7/h1-6H2
InChI Key
NKPKVNRBHXOADG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエタノールアミンボラート(TEAB)は、水溶液中のホウ酸とトリエタノールアミンの反応により調製できる、水溶性で環境に優しい触媒です。1個のルイス対を持ちます(ルイス酸としてホウ素、ルイス塩基として第三級アミン)。触媒、腐食抑制、リチウムイオン二次電池、および難燃性ポリマーの分野で広く使用されています。
ホウ酸とトリエタノールアミンの1:1水溶液から生成できます。
アプリケーション
トリエタノールアミンボラートは以下に使用できます:
  • Niリッチ層状酸化物カソードのための表面安定化電解質添加剤。TEABは、Niリッチカソード中のNiの溶出を阻害して電解質の分解を抑制します。
  • 効率が向上した結晶性が高いワイドバンドギャップペロブスカイト太陽電池の調製。TEBAは、急速な結晶化を減速するために役立ち、欠陥を低減した均一なペロブスカイトフィルムの形成を促進します。
  • エポキシドによるCO2の環化付加のための二機能性触媒。
  • 難燃性を持つホウ素含有エポキシ樹脂の合成のための前駆体。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
T58408-BULK:
T58408-5G:
T58408-VAR:
T58408-500G:
T58408-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Bermúdez et al.
Journal of cell science, 111 ( Pt 12), 1707-1715 (1998-05-28)
To examine the internal structure of chromatin fibers, we have developed procedures for partial denaturation of small chromatin fragments (8-30 nucleosomes) from chicken erythrocytes. Electron micrographs of samples prepared under conditions that cause nucleosome dissociation show rods and loops projecting
W G Woods
Environmental health perspectives, 102 Suppl 7, 5-11 (1994-11-01)
Following a brief overview of the terrestrial distribution of boron in rocks, soil, and water, the history of the discovery, early utilization, and geologic origin of borate minerals is summarized. Modern uses of borate-mineral concentrates, borax, boric acid, and other
T H Sisson et al.
Journal of immunological methods, 127(2), 215-220 (1990-03-09)
This report describes a modification of a procedure developed by others for crosslinking IgG to protein A which itself is covalently linked to a gel support. Earlier immunoaffinity columns were described as having large antigen-binding capacities and stability under a