Merck
90279
Sigma-Aldrich
トリエタノールアミン
≥99.0% (GC)
別名:
2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, トリス(2-ヒドロキシエチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)3N
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1699263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
bp:
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
蒸気密度
5.14 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
viscous liquid
自己発火温度
600 °F
expl. lim.
8.5 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
有効pH範囲
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI Key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエタノールアミン(TEA)は、エタノールアミンのファミリーに属しています。本化合物は、アミンおよびアルコール両方の特性を有しています。TEAを酸性緩衝液に添加することにより、フッ化物選択性電極を用いた無機オルトリン酸塩中のフッ化物測定が容易になります。
アプリケーション
トリエタノールアミン(TEA)は以下の用途に使用されています:
  • アセチル化使用溶液の成分
  • ポリエチレングリコール(PEG)ヒドロゲルの調製
  • CO2/O2 specificity(SC/O)アッセイバッファーの成分
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90279-100ML:4548173946474
90279-2.5L:4548173946481
90279-500ML:4548173946498
90279-VAR:
90279-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rubisco Extraction and Purification from Diatoms
Young, J, et al.
Bio-protocol, 7, 2586-2594 (2017)
Sensitive fluorescent hybridisation protocol development for simultaneous detection of microRNA and cellular marker proteins (in the retina)
Kovacs VA, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 150(5), 557-566 (2018)
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Knaak,JB, et al.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 1-86 (1997)
Enhancing the reliability and throughput of neurosphere culture on hydrogel microwell arrays
Cordey, M, et al.
Stem Cells, 2586-2594 (2008)
The use of triethanolamine in a buffer for the determination of fluoride in calcium and transition metal orthophosphates, using a fluoride-selective el
Duff, Edward J and Stuart, JL
Talanta, 19(1), 74-76 (1972)