certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. T2545000
traceable to USP 1696958
蒸気密度
5.14 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
trolamine
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
600 °F
expl. lim.
8.5 %
包装
ampule of 5 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
有効pH範囲
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI Key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1578-5ML:4548173377513
PHR1578-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック