Merck
251275
Sigma-Aldrich
クエン酸
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystals
expl. lim.
8 %, 65 °F
不純物
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
強熱残分
≤0.02%
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Citric acidは弱有機酸で、pH調整のため、キレート剤として、緩衝剤として、誘導体化剤として、citrate estersやその他の化合物の合成のための出発物質として使用されています。
アプリケーション
クエン酸は以下の調製に使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着測定法において使用するリン酸クエン酸緩衝液。
  • 酸化セリウムナノ粒子の合成において使用される、クエン酸安定化セリア水性ゾル。
  • 糞便中ウレアーゼ活性の測定に使用されるクエン酸-Na2HPO4バッファーストック溶液。
  • 血液由来内皮前駆細胞の単離において使用される、抗凝血性クエン酸デキストロース溶液A(ACD-A)。
クエン酸は以下のことにも使用されます:
  • パラジウム立方八面体の合成において粒子サイズをコントロールする新しいプロセス。
  • ボトムアップ炭化メソッドによる、クエン酸由来カーボンナノドット(CND)の調製。
  • 新規ソル-ゲル法によるLi4Ti5O12(酸化チタンリチウム)の合成のための二成分キレート剤。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251275-2.5KG:4548173124674
251275-500G:4548173124681
251275-12KG:
251275-5G:4548173124698
251275-100G:4548173124667
251275-VAR:
251275-EW:
251275-BULK:
251275-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Beyond bottom-up carbon nanodots: Citric-acid derived organic molecules.
Zhu S, et al.
Nano Today (2015)
Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stress.
Shcherbakov AB, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 50, 151-159 (2015)
Xiaorong Dai et al.
PloS one, 9(11), e110402-e110402 (2014-11-15)
Ammonia emission from animal production is a major environmental problem and has impacts on the animal health and working environment inside production houses. Ammonia is formed in manure by the enzymatic degradation of urinary urea and catalyzed by urease that
Citric Acid
Lopez-Garcia, R
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2010)
Juan M Melero-Martin et al.
Methods in enzymology, 445, 303-329 (2008-11-22)
Rapid and complete vascularization of ischemic tissues and thick engineered tissues is likely to require vasculogenesis. Therefore, the search for clinically relevant sources of vasculogenic cells and the subsequent development of experimental models of vasculogenesis is of utmost importance. Here