Merck
W230618
Sigma-Aldrich
クエン酸
≥99.5%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
192.12
FEMA番号:
2306
Beilstein:
782061
EC Number:
欧州評議会番号:
20c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1033
アッセイ
≥99.5%
形状
powder or granules
expl. lim.
8 %, 65 °F
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
water: 383 g/L at 25 °C
微量陽イオン
As: ≤3.0 ppm
Cd: ≤1.0 ppm
Hg: ≤1.0 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クエン酸は、pH調整剤、フレーバー改変剤、抗菌剤、膨張剤、および抗酸化剤として食品産業において広く使用されている重要な有機酸です。 低濃度のクエン酸とグリシンの組み合わせを用いたジャガイモを使用した食品の処理は、フレーバーへの影響を最小限に抑えつつアクリルアミドの形成を低下させる可能性があります。 また、褐変の原因であるポリフェノール酸化酵素(PPO)の活性を阻害できることから、食品や飲料の効果的な抗褐変剤でもあります。
アプリケーション
  • Integrated time-series biochemical, transcriptomic, and metabolomic analyses reveal key metabolites and signaling pathways in the liver of the Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis) against Aeromonas hydrophila infection.: This study uses a combination of biochemical, transcriptomic, and metabolomic approaches to identify critical metabolites and pathways, including those involving citric acid, in the response of the Chinese soft-shelled turtle to bacterial infection (Ji et al., 2024).
  • Enhancement of vitamin B(6) production driven by omics analysis combined with fermentation optimization.: The study integrates omics analyses with fermentation strategies to boost vitamin B6 production, identifying citric acid as a pivotal metabolic component in the optimization process (Tian et al., 2024).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
クエン酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
94676
クエン酸
クエン酸 anhydrous powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00241
クエン酸
クエン酸 anhydrous fine-granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00247
クエン酸
クエン酸 anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1202000
クエン酸
Use of citric acid for shelf life and quality maintenance of fresh-cut Chinese water chestnut
Jiang, Y, et al
Journal of Food Engineering, 63(3), 325-328 (2004)
Browning inhibition mechanisms by cysteine, ascorbic acid and citric acid, and identifying PPO-catechol-cysteine reaction products
Ali HM, et al
Journal of Food Science and Technology, 52(6), 3651-3659 (2015)
Effect of citric acid and glycine addition on acrylamide and flavor in a potato model system
Low M Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(16), 5976-5983 (2006)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 613-616 (1997)
Prevention of enzymatic browning in fruit and vegetables
Ioannou I
European Scientific Journal, 9(30), 310-341 (2013)