Merck
8.18707
Sigma-Aldrich
クエン酸
anhydrous for synthesis
別名:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-069-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (alkalimetric)
形状
solid
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
1330 g/L
密度
1.665 g/cm3 at 18 °C
かさ密度
560 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Citric acid′s role in nanotechnology: Research on the use of citric acid as a precursor in the synthesis of carbon dots, highlighting its role in the creation of fluorescent nanoparticles for advanced material applications (J Schneider et al., 2017).
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1