Merck
PHR1071
Supelco
クエン酸、無水
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
クエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39021801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A1202000
traceable to USP 1134368
APIファミリー
citric acid
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
8 %, 65 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
クエン酸は、医薬製剤によく使用される成分です。炭酸または重炭酸と組み合わせると発泡作用が生じることから、制酸薬および歯磨き剤として使用されます。クエン酸は緩衝剤としても使用でき、懸濁液の分散を助けて有効成分の安定性を維持し抗酸化剤の有効性を強化します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
無水クエン酸は、医薬製剤および乳サンプル中の分析物をさまざまなクロマトグラフィー法で測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
無水クエン酸は、生体液中に存在するクエン酸の濃度を分光光度法によって決定するときの参照標準として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB7603と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1071-1G-BULK:
PHR1071-1G-PW:
PHR1071-1G:
PHR1071-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
クエン酸 anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
クエン酸
クエン酸 99%
Sigma-Aldrich
C0759
クエン酸
DL-リンゴ酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1273
DL-リンゴ酸
クエン酸 BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
27487
クエン酸
クエン酸 anhydrous fine-granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00247
クエン酸
Development and validation of an assay for citric acid/citrate and phosphate in pharmaceutical dosage forms using ion chromatography with suppressed conductivity detection
DeBorba BM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 517-524 (2004)
A simplified photometric method for the determination of citric acid in biological fluids
Ettinger.HR, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 199(2), 531-536 (1952)
High performance liquid chromatography method for determination of methyl-5-benzoyl-2-benzimidazole carbamate (mebendazole) and its main degradation product in pharmaceutical dosage forms
Al-Kurdi Z, et al.
Talanta, 50(5), 1089-1097 (1999)
Liquid chromatographic determination with fluorescence detection of B6 vitamers and riboflavin in milk and pharmaceuticals
Gatti R and Gioia MG
Analytica Chimica Acta, 538(1-2), 135-141 (2005)
Wayne B Batchelor et al.
Circulation, 106(12), 1470-1476 (2002-09-18)
The relative anti-aggregatory effects of currently prescribed platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonists during and after percutaneous coronary intervention for acute coronary syndromes have not been established. We randomized 70 acute coronary syndrome patients undergoing percutaneous coronary intervention to receive abciximab
プロトコル
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard