Merck
W222402
Sigma-Aldrich
カフェイン
anhydrous, 99%, FCC, FG
別名:
1,3,7-トリメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4O2
CAS番号:
分子量:
194.19
FEMA番号:
2224
Beilstein:
17705
EC Number:
欧州評議会番号:
11741
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
16.016
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
anhydrous
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.1180
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カフェインは依存性のある精神活性化合物で、主に淹れたてのコーヒー、インスタントコーヒー、紅茶、カフェイン入りソフトドリンクの形で消費されます。カフェインはアレルゲンとなり、アナフィラキシーを引き起こすと報告されています。鎮痛効果を高めるために、パラセタモール、イブプロフェン、アスピリンなどの一般的な鎮痛薬に添加されます。
アプリケーション
  • カフェインとアデノシンを配合したシャンプーの脱毛防止効果:カフェインとアデノシンを配合したシャンプーの脱毛防止効果について考察し、毛包の活動を活発にし、髪の健康を促進するカフェイン′の役割を強調しています(Chen et al., 2024)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W222402-1KG:
W222402-1KG-K:
W222402-10KG-K:
W222402-SAMPLE-K:
W222402-VAR:
W222402-VAR-K:
W222402-10KG:
W222402-SAMPLE:
W222402-25KG:
W222402-25KG-K:
W222402-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
カフェイン phyproof® Reference Substance
PHL89591
カフェイン
カフェイン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP766
カフェイン
J M Zen et al.
The Analyst, 123(5), 1145-1147 (1998-08-26)
A Nafion-ruthenium oxide pyrochlore chemically modified electrode is used for the determination of caffeine in beverages by square-wave voltammetry. Compared to a bare glassy carbon electrode, the chemically modified electrode exhibits a marked enhancement of the current response. A linear
Kumiya Sugiyama et al.
Asia Pacific allergy, 5(1), 55-56 (2015-02-06)
We report a rare case of anaphylaxis due to caffeine intake. A 27-year-old woman suffered her first episode of anaphylaxis and a positive skin prick test suggested that the anaphylaxis was due to an IgE-mediated hypersensitivity reaction to caffeine. She
Simon P Roberts et al.
Journal of sports sciences, 28(8), 833-842 (2010-06-04)
In this study, we investigated the effect of ingesting carbohydrate alone or with caffeine on performance of a rugby union-specific shuttle running protocol. On three occasions, at least one week apart in a counterbalanced trial order, eight male rugby union
K S Kendler et al.
The American journal of psychiatry, 156(2), 223-228 (1999-02-16)
Caffeine is by far the most commonly consumed psychoactive substance. The use and abuse of most other licit and illicit psychoactive drugs have been shown to be substantially heritable. However, the impact of genetic factors on caffeine consumption, heavy use
Christopher C Wendler et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(4), 1272-1278 (2008-12-18)
The purpose of this study was to determine both the short-term effects on cardiac development and embryo growth and the long-term effects on cardiac function and body composition of in utero caffeine exposure. Pregnant mice (C57BL/6) were exposed to hypoxia