Merck
W222455
Sigma-Aldrich
カフェイン
anhydrous, natural, 99%, FCC, FG
別名:
1,3,7-トリメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4O2
CAS番号:
分子量:
194.19
FEMA番号:
2224
Beilstein:
17705
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
Flavis 番号:
16.016
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
99%
mp
234-236.5 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W222455-SAMPLE-K:
W222455-10KG-K:
W222455-BULK-K:
W222455-1KG-K:
W222455-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W222455-10KG-K4061842063215
W222455-1KG-K4061842063222
W222455-SAMPLE-K4061842063246