Merck
27602
Sigma-Aldrich
カフェイン
anhydrous, tested according to Ph. Eur.
別名:
カフェイナム, 1,3,7-トリメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4O2
CAS番号:
分子量:
194.19
Beilstein:
17705
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
認証
EPA 1694
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
フォーム
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
アプリケーション
environmental
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カフェインは、ATMおよびATRキナーゼの触媒活性の阻害におけるその影響についての研究に利用される放射線増感剤として使用されています。CTGFは線維形成性TGF-βの重要なモジュレータータンパク質です。そのため、この製品は、ラット肝細胞でのCTGF発現のカフェイン依存性制御を調べるためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カフェインは中枢神経興奮薬、アデノシン受容体拮抗薬並びにアデノシン3',5'-環状一リン酸(cAMP)ホスホジエステラーゼ阻害薬です。カフェインは心筋の興奮収縮連関を促進する筋小胞体(SR)Ca 2+ -放出チャネルを刺激します。カフェインは、細胞内ストアからカルシウムを放出して細胞性カルシウムレベルに影響を与えることも報告されています。カフェインは、アポトーシスを妨げるプロテアーゼ阻害剤のような様々な化学物質の細胞周期効果に優先し、細胞DNA修復メカニズムを阻害することが明らかにされています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27602-BULK:
27602-VAR:
27602-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E Rousseau et al.
The American journal of physiology, 256(2 Pt 2), H328-H333 (1989-02-01)
Caffeine is thought to affect excitation-contraction coupling in cardiac muscle by activating the sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+-release channel. The effect of caffeine at the single channel level was studied by incorporating canine cardiac SR vesicles into planar lipid bilayers. Cardiac
J N Sarkaria et al.
Cancer research, 59(17), 4375-4382 (1999-09-15)
Caffeine exposure sensitizes tumor cells to ionizing radiation and other genotoxic agents. The radiosensitizing effects of caffeine are associated with the disruption of multiple DNA damage-responsive cell cycle checkpoints. The similarity of these checkpoint defects to those seen in ataxia-telangiectasia
C P Selby et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(9), 3522-3525 (1990-05-01)
Caffeine potentiates the mutagenic and lethal effects of genotoxic agents. It is thought that this is due, at least in some organisms, to inhibition of DNA repair. However, direct evidence for inhibition of repair enzymes has been lacking. Using purified
Lukas Kovar et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 15(2) (2022-02-27)
Static in vitro permeation experiments are commonly used to gain insights into the permeation properties of drug substances but exhibit limitations due to missing physiologic cell stimuli. Thus, fluidic systems integrating stimuli, such as physicochemical fluxes, have been developed. However
Olav A Gressner et al.
Journal of hepatology, 49(5), 758-767 (2008-05-20)
Epidemiological studies suggest that coffee drinking is inversely correlated with the risk of development of liver fibrosis but the molecular basis is unknown. We investigated the pharmacological mechanisms involved in caffeine-dependent regulation of CTGF expression, an important modulator protein of