certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Fe in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
関連するカテゴリー
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさや有効期限などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.com からダウンロードしてください。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさや有効期限などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.com からダウンロードしてください。
アプリケーション
鉄標準溶液は食事、医薬品の調製において鉄およびpolybdenumを定量するフレーム原子吸光分析(FAAS)法で基準保存溶液として使用されています。
鉄標準溶液は食事、医薬品の調製において鉄およびpolybdenumを定量するフレーム原子吸光分析(FAAS)法で基準保存溶液として使用されています。
アナリシスノート
高純度Fe金属、HNO3、水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Fe
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16596-250ML-BULK:
16596-250ML:4548173350998
16596-BULK:
16596N-BULK:
16596-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 25(1), 103-108 (2001-03-29)
Methods for the determination of iron and molybdenum in a dietetic pharmaceutical preparation by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) after dry ashing at 600 degrees C have been validated. Linearity, precision, accuracy, detection and quantification limits, specificity and robustness have
Molecular biotechnology, 61(5), 305-316 (2019-01-19)
Microalgae are in the focus for the production of recombinant proteins in research and potential commercial application. Inducible promoters represent important tools that potentially allow the expression of recombinant proteins at higher rates. In general, they are used to separate
Interdisciplinary perspectives on infectious diseases, 2012, 843509-843509 (2012-09-14)
Pseudomonas aeruginosa is the most common pathogen that persists in the cystic fibrosis lungs. Bacteria such as P. aeruginosa secrete siderophores (iron-chelating molecules) and the host limits bacterial growth by producing neutrophil-gelatinase-associated lipocalin (NGAL) that specifically scavenges bacterial siderophores, therefore
Nature communications, 10(1), 1609-1609 (2019-04-10)
Bacterial degradation of organosulfonates plays an important role in sulfur recycling, and has been extensively studied. However, this process in anaerobic bacteria especially gut bacteria is little known despite of its potential significant impact on human health with the production