グレード
anhydrous
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
フォーム
crystalline
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to functionally disable Ca2+ removal via sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA)
- to determine its effects in overcoming excitation-contraction-coupling failure
- to compare its role as a stimulant with guarana
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C7731-1KG:
C7731-250G:
C7731-VAR:
C7731-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック