同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
153-159 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)C(O)(C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-LNLMKGTHSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
485438-VAR:
485438-BULK:
485438-1G-PW:
485438-1G:
資料
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.