Merck
481629
Sigma-Aldrich
Copper(I) selenide
greener alternative
99.95% trace metals basis
別名:
Cuprous selenide, Dicopper monoselenide, Dicopper selenide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu2Se
CAS番号:
分子量:
206.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
6.84 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Cu][Se][Cu]
InChI
1S/2Cu.Se
InChI Key
KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
Copper selenide is an ionic conductor. 1 In nature, it occurs as mineral berzelianite. 2 Copper selenide may be prepared galvanically by coupled copper metal oxidation and Se reduction in alkaline selenosulfate (Na2SeSO3).
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Copper(I) selenide (Cu2Se) is a semiconductor material, which exists in cubic, tetragonal or orthorhombic forms. It forms thin films, which can be used as solar cell materials, optical filters, thermoelectric converters, electro-optical devices, and microwave shield coatings.
包装
Packaged in poly bottles
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481629-BULK:
481629-VAR:
481629-25G:4548173158990
481629-5G:4548173159003
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modified chemical deposition and physico-chemical properties of copper (I) selenide thin films
Pathan HM, et al.
Applied Surface Science, 211(1-4), 48-56 (2003)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
481629-25G
481629-5G4061838140654