Merck
257710
Sigma-Aldrich
硫化セレン
別名:
二硫化セレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SeS2
CAS番号:
分子量:
143.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
S=[Se]=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
InChI Key
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
硫化セレン(SeS2)は、以下のようなさまざまな用途に使用できます。
  • シャンプーに含まれる抗真菌剤として。
  • リチウムイオン電池の電極材料として。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257710-25G:4548173126074
257710-100G:4548173126067
257710-VAR:
257710-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Holger Fleischer et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (19)(19), 3221-3228 (2005-09-21)
The molecular structures of Se(SCH(3))(2) and Te(SCH(3))(2) were investigated using gas-phase electron diffraction (GED) and ab initio and DFT geometry optimisations. While parameters involving H atoms were refined using flexible restraints according to the SARACEN method, parameters that depended only
Diagnosis and management of scalp ringworm.
L C Fuller et al.
BMJ (Clinical research ed.), 326(7388), 539-541 (2003-03-08)
Pilot study to investigate the efficacy of a 1 per cent selenium sulphide shampoo in the treatment of equine chorioptic mange.
C F Curtis
The Veterinary record, 144(24), 674-675 (1999-07-15)
Jennifer A Stein et al.
Pediatric dermatology, 22(4), 331-333 (2005-08-03)
We describe three teenage siblings with confluent and reticulated papillomatosis, all presenting during a 6-month period. Two of the three patients had confirmed tinea versicolor, with positive potassium hydroxide scrapings, in association with this entity. This is the largest series
Selenium sulfide@ mesoporous carbon aerogel composite for rechargeable lithium batteries with good electrochemical performance
Zhang Z, et al.
Journal of Power Sources, 284(12), 95-102 (2015)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
257710-100G4061826059531
257710-25G4061833595930