Merck
86859
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 30-水和物
≥99.0% (T)
別名:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
CAS番号:
分子量:
799.93
Beilstein:
3571228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystals
不純物
≤0.05% halides (as bromide)
mp
27-30 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
官能基
amine
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
InChI Key
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラブチルアンモニウムヒドロオキシド30水和物は、第四級アミンを含む強アルカリで、さまざまな有機変換に使用されます。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムヒドロオキシド30水和物は、以下の用途に使用できます:
  • α-アレノールを合成するための、TMS保護アルキンによるアルデヒドの化学選択的アレニル化の塩基として
  • アリールβ-ヒドロキシエチルエーテルを合成するための、環状炭酸エステルによるフェノールのヒドロキシアルキル化の添加剤として
  • SNS(シンプルナノスクロール構造)およびINS(インターカレーターナノスクロール)ヘキサニオベートナノスクロールの溶媒熱合成
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
86859-50G:
86859-BULK:
86859-10G:
86859-INTR:
86859-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alana K Greaves et al.
Chemosphere, 93(3), 574-580 (2013-08-08)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a globally distributed persistent organic pollutant that has been found to bioaccumulate and biomagnify in aquatic food webs. Although principally in its linear isomeric configuration, 21-35% of the PFOS manufactured via electrochemical fluorination is produced as
Rapid solvothermal fabrication of hexaniobate nanoscrolls.
Adireddy S, et al.
Materials Research Bulletin, 48(9), 3236-3241 (2013)
Carmen Cavallo et al.
Scientific reports, 5, 16785-16785 (2015-11-19)
Solid solutions of the rare earth (RE) cations Pr(3+), Nd(3+), Sm(3+), Gd(3+), Er(3+) and Yb(3+) in anatase TiO2 have been synthesized as mesoporous beads in the concentration range 0.1-0.3% of metal atoms. The solid solutions were have been characterized by