グレード
technical
品質水準
フォーム
liquid
濃度
~40% in H2O (~1.5 M)
不純物
≤3% halides (as bromide)
密度
0.995 g/cm3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
SMILES記法
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- 室温条件下での10wt%セルロースの溶解。
- 1,2,4-オキサジアゾール合成の触媒。
- 脂肪酸TBAOH塩の調製。
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
86880-100ML:
86880-BULK:
86880-6X500ML:
86880-2.5L:
86880-1L:
86880-VAR:
86880-6X100ML:
86880-500ML:
86880-4X2.5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック