Merck
230189
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
greener alternative
1.0 M in methanol
別名:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.0 M in methanol
屈折率
n20/D 1.3775
密度
0.83 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラブチルアンモニウムヒドロキシドは第4級アンモニウム塩で主に強塩基および相間移動触媒として用いられます。
水酸化テトラブチルアンモニウム溶液は、大豆油のエステル交換反応において相間移動触媒として作用します。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は効率が高く、触媒効率が向上しています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド溶液(1M、メタノールに溶解)は、環メチル基やメチレン基を重水素化したポルフィリンおよびメタロポルフィリン合成の塩基として使用されることがあります。また、ピバロラクトンとポリ(エチレン-co-ビニル酢酸-co-メタクリル酸)間のグラフト重合の開始剤として用いられることもあります。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230189-250ML:4548173318677
230189-1L:4548173307268
230189-BULK:
230189-8L:4548173120751
230189-PZ:
230189-4X100ML:
230189-100ML:4548173120737
230189-VAR:
230189-800ML:4548173120744
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid base-catalyzed deuterium exchange at the ring-adjacent methyl and methylene positions of octaalkyl and natural-derivative porphyrins and metalloporphyrins.
Godziela GM, et al.
Inorganic Chemistry, 25(23), 4286-4288 (1986)
Block and Graft Copolymers of Pivalolactone. 3. Grafts on Ethylene Copolymers
Sundet SA
Macromolecules, 11(1), 146-149 (1978)
Tetrabutylammonium Hydroxide
Bos ME
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Tetrabutylammonium Hydroxide as Titrant for Acids in Nonaqueous Solutions.
Cundiff RH and Markunas PC.
Analytical Chemistry, 28(5), 792-797 (1956)
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)