Merck
86906
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium methoxide solution
20% in methanol (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH3)
CAS番号:
分子量:
273.50
Beilstein:
4597539
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
濃度
20% in methanol (NT)
不純物
≤0.01% halides (as bromide)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;1H3/q+1;-1
InChI Key
HPVRLMGCBINLBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86906-BULK:
86906-250ML:4548173181790
86906-50ML:4548173181806
86906-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)