Merck
335991
Sigma-Aldrich
酢酸テトラブチルアンモニウム
97%
別名:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium acetate, Tetra-n-butylammonium acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
CAS番号:
分子量:
301.51
Beilstein:
3599376
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES記法
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸テトラブチルアンモニウム(TBAA)は、相間移動触媒(PTC)です。
アプリケーション
酢酸テトラブチルアンモニウムは、以下の用途で使用されます:
  • トリメチルシリルアセチレンによるカルボニル化合物のアルキニル化を触媒し、プロパルギルアルコールを高収率で得るために。
  • テトラブチルアンモニウムブロミド(TBAB)とともに、4-アリール-2-キノロン合成における溶融反応媒体として。
  • 酢酸パラジウム触媒存在下で、アリールブロミドを用いるアゾール(1-メチルピラゾール、オキサゾール、およびチアゾール)の位置選択的な直接アリール化のプロモーターとして。
  • DMSO共溶媒存在下でセルロースを溶解するためのイオン性液体として。
  • 銅を含まない薗頭カップリング反応による二置換アルキン合成の活性化剤として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335991-1G:
335991-BULK:
335991-25G:
335991-VAR:
335991-10G:
335991-50G:
335991-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry Letters (Jpn), 35, 1002-1002 (2006)
4?Aryl?2?quinolones through a Pseudo?Domino Heck/Buchwald?Hartwig Reaction in a Molten Tetrabutylammonium Acetate/Tetrabutylammonium Bromide Mixture
Battistuzzi G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 3(349), 297-302 (2007)
Mild Palladium?Catalyzed Regioselective Direct Arylation of Azoles Promoted by Tetrabutylammonium Acetate
Bellina F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 25(349), 5621-5630 (2013)
Quaternary ammonium acetate: an efficient ionic liquid for the dissolution and regeneration of cellulose
Miao J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(69), 36721-36724 (2014)
A copper-and amine-free Sonogashira coupling reaction promoted by a ferrocene-based phosphinimine-phosphine ligand at low catalyst loading
Arques A, et al.
Tetrahedron Letters, 22(45), 4337-4340 (2004)
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction