Merck
140775
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムヨージド
reagent grade, 98%
別名:
TBAI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(I)
CAS番号:
分子量:
369.37
Beilstein:
3916152
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
アッセイ
98%
形状
solid
mp
141-143 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヨウ化テトラブチルアンモニウム(TBAI)は次の反応の触媒として使用されています。
  • O-ベンジル-N-Boc-L-チロシンベンジルエステルN-Boc--トリシンからの合成。
  • 塩酸8-フルオロ-1-アミノナフタレンから1-(8-フルオロ-ナフタレン-1-イル)ピペラジンへの転換。
  • 1-(2,4-ジクロロフェニル)-5-(4-(4-イオドブ-1-イニル)フェニル)-4-メチル-
  • N-(ピペリジン-1-イル)-1H-プラゾール-3-カルボキサミドの4-(4-(1-(2,4-ジクロロフェニル)-4-メチル-3-(ピペリジン-1-イルカルバモイル)-1H-ピラゾール-5-イル)フェニル)ブト-3-イン-1-イルマタンスルホナートからの合成。
TBAIを触媒として使用できるその他の反応:
  • TBAI-テルト-ブチルヒドロペルオキシド系は金属が存在しない条件でスルホニルヒドラジドと反応させることで、α-メチルスチレン誘導物からアリルスルホンへの変換の触媒として使用できます。
  • パラジウム(0)で触媒した臭化ベンジル亜鉛とアリルまたはアルケニルトリフレートとの交差カップリング。
  • 炭酸セシウムの存在下でカルバメートを生成するアミン、二酸化炭素およびハライドの3コンポーネントカップリング。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
140775-100G:4548173985862
140775-BULK:
140775-25G:4548173985879
140775-500G:4548173985886
140775-10KG:
140775-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New Efficient Nickel-and Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions Mediated by Tetrabutylammonium Iodide.
Piber M,et al.
Organic Letters, 9(1), 1323-1326 (1999)
Efficient carbamate synthesis via a three-component coupling of an amine, CO2, and alkyl halides in the presence of Cs2CO3 and tetrabutylammonium iodide.
Salvatore R N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66(3), 1035-1037 (2001)
Solid-phase asymmetric synthesis using a polymer-supported chiral Evans'-type oxazolidin-2-one.
Green R, et al.
Nature Protocols, 8(10), 1890-1890 (2013)
Tetrabutylammonium iodide catalyzed allylic sulfonylation of α-methyl styrene derivatives with sulfonylhydrazides.
Li X Xu X and Zhou C
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(100), 12240-12242 (2012)
Crystal structure of the human cannabinoid receptor CB 1.
Hua T, et al.
Cell, 167(3), 750-762 (2016)