Merck
411205
Sigma-Aldrich
4-tert-ブチルヨードベンゼン
98%
別名:
1-tert-ブチル-4-ヨードベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4I
CAS番号:
分子量:
260.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
116-118 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H13I/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,1-3H3
InChI Key
WQVIVQDHNKQWTM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-tert-ブチルオドベンゼンは、電子リッチアリルヨウ化物です。イオン液によって触媒された2-メチルプロプ-2-エン-1-オールと4-tert-ブチルオドベンゼンの間のHeck反応について研究されています。 フェンプロピモルフ殺菌剤の合成中のワンポットHeck-還元的アミノ化反応に関与します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
411205-5G:4548173988559
411205-1G:4548173988542
411205-BULK:
411205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Functionalised ionic liquids: synthesis of ionic liquids with tethered basic groups and their use in Heck and Knoevenagel reactions.
Forsyth SA, et al.
New. J. Chem., 34(4), 723-731 (2010)
One-pot multistep synthetic strategies for the production of fenpropimorph using an ionic liquid solvent.
Forsyth SA, et al.
Organic Process Research & Development, 10(1), 94-102 (2006)
Jungwoon Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-04-13)
Solution-processed organic light-emitting diodes (OLEDs) are attractive due to their low-cost, large area displays, and lighting features. Small molecules as well as polymers can be used as host materials within the solution-processed emitting layer. Herein, we report two 3,3'-bicarbazole-based host