Merck
219398
Sigma-Aldrich
3-Fluoroiodobenzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4I
CAS番号:
分子量:
222.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.584 (lit.)
bp
77-78 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
Fc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI Key
VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Fluoroiodobenzene participates in palladium-catalyzed hydroarylation of arylpropiolamides.
アプリケーション
3-Fluoroiodobenzene was used to prepare methyl 4-iodobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, key intermediate for the synthesis of 4-substituted benzo[b]thiophene-2-carboxamidines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
219398-BULK:
219398-VAR:
219398-25G:4548173993058
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A regio-and stereocontrolled method for preparing 3, 3-diarylacrylamides.
Hay LA and Mitchell D.
Tetrahedron Letters, 38(37), 6533-6536 (1997)
M J Towle et al.
Cancer research, 53(11), 2553-2559 (1993-06-01)
Urokinase-type plasminogen activator (uPA) is an important mediator of cellular invasiveness. Specifically, cell surface receptor-bound uPA activates plasminogen to the potent general protease plasmin, which then degrades extracellular matrix or basement membrane either directly or via proteolytic activation of latent