Merck
641979
Sigma-Aldrich
4-ヨード安息香酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9IO2
CAS番号:
分子量:
276.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5880 (lit.)
密度
1.641 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
iodo
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl 4-iodobenzoate can be used in the synthesis of biphenyl derivatives via Negishi cross coupling with the intermediates of the type ArMg(tmp)·2LiCl (tmp = trimethylolpropane). It can also be used as a starting material in the synthesis of p-carbomethoxyphenylmagnesium bromide, a polyfunctional organometallic reagent that can be used as building block in the synthesis of complex target molecules.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
641979-VAR:
641979-BULK:
641979-5G:4548173989723
641979-25G:4548173989716
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Preparation and reactions of functionalized arylmagnesium reagents"
Jensen EA, et al.
Synthesis, 2002(04), 0565-0569 (2002)
"Direct Magnesiation of Polyfunctionalized Arenes and Heteroarenes Using (tmp) 2Mg? 2 LiCl"
Clososki.CG, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 46(40), 7681-7684 (2007)