Merck
532851
Sigma-Aldrich
メチル 2-ヨード安息香酸
97%
別名:
メチルo-ヨード安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
262.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.604 (lit.)
bp
149-150 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
InChI Key
BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-ヨード安息香酸メチルは、2-ヨード安息香酸からエステル化により調製できます。 アルデヒドとのコバルト触媒を用いる環化を経てフタリド誘導体を形成します。 2-ヨード安息香酸メチルの微生物によるジヒドロキシル化から非ラセミ体ヨードシクロヘキセンカルボン酸中間体が形成されます。この中間体は、キブデロンC調製のための前駆体を形成します。
アプリケーション
2-ヨード安息香酸メチルは、以下の化合物の合成で使用される可能性があります:
  • N-置換 4-メチレン-3,4-ジヒドロ-1(2H)-イソキノリン-1-オン
  • メチルジフェニルアセチレン-2-カルボン酸
  • メチル2-ヘプチニルフェニル安息香酸
  • (E)-2-[3-[3-[2-(7-クロロ-2-キノリニル)エテニル]フェニル]-3-オキソプロピル]安息香酸メチルエステル
  • 4-(2-カルボメトキシフェニル)-3-(1-メチルエトキシ)シクロブト-3-エン-1,2-ジオン
  • 3-(2-カルボメトキシフェニル)-4-メチルシクロブテン-3-エン-1,2-ジオン2-(エチレンアセタール)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
532851-50G:4.548173989303E12
532851-250G:4.54817398931E12
文書ライブラリにアクセスする
A short synthesis of nonracemic iodocyclohexene carboxylate fragment for kibdelone and congeners.
Endoma-Arias MAA and Hudlicky T.
Tetrahedron Letters, 52(49), 6632-6634 (2011)
An efficient synthesis of LTD4 antagonist L-699,392.
The Journal of Organic Chemistry, 58(14), 3731-3735 (1993)
Synthesis of Polyimides via the Palladium-Catalyzed Carbonylation of Bis (o-iodo esters) and Diamines.
Perry RJ, et al.
Macromolecules, 28(10), 3509-3515 (1995)
Synthesis of N-substituted 4-methylene-3, 4-dihydro-1 (2H)-isoquinolin-1-ones via a palladium-catalysed three-component process.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 43(14), 2601-2603 (2002)
Palladium homogeneous and supported catalysis: synthesis of functional acetylenics and cyclisation to heterocycles.
Villemin D and Goussu D.
Heterocycles, 29(7), 1255-1261 (1989)