Merck
W268208
Sigma-Aldrich
アントラニル酸メチル
≥98%, FCC, FG
別名:
2-アミノ安息香酸メチル, アントラニル酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(H2N)C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
151.16
FEMA番号:
2682
Beilstein:
606965
EC Number:
欧州評議会番号:
250
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.715
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
986 °F
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
密度
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
grape; musty; fruity; sweet; wine-like
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
InChI Key
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アントラニル酸メチルはブドウとイチゴに自然に存在します。ブルゴーニュピノノワールワイン、柑橘蜂蜜、アメリカワインにも含まれています。アントラニル酸メチルは強力な鳥忌避剤です。
アプリケーション
アントラニル酸メチルは、シクロデキストリンの空洞からの臭気放出を制御する研究において臭気化合物として用いられるサンスクリーン剤の前駆体(オルト化合物)です。
生物化学的/生理学的作用
2~5 ppmでの味
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W268208-SAMPLE:
W268208-10KG-K:
W268208-SAMPLE-K:
W268208-BULK-K:
W268208-VAR-K:
W268208-5KG:
W268208-10KG:
W268208-1KG:
W268208-1KG-K:
W268208-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Evaluation of methyl anthranilate and starch-plated dimethyl anthranilate as bird repellent feed additives
Mason JR, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 182-187 (1991)
Methyl anthranilate as an aroma constituent of American wine.
Nelson RR, et al.
Journal of Food Science, 42(1), 57-59 (1977)
The volatiles of two new strawberry cultivars,?Annelie? and ?Alaska Pioneer?, obtained by backcrossing of cultivated strawberries with wild strawberries, fragaria vesca, rugen and fragaria virginiana.
Hirvi T & Honkanen E.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 175(2), 113-116 (1982)
Volatiles from grapes I. Some volatiles from concord essence.
Stevens KL, et al.
Journal of Food Science, 30(6), 1006-1007 (1965)
A comparative study of hesperetin and methyl anthranilate as markers of the floral origin of citrus honey.
Ferreres F, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 65(3), 371-372 (1994)