Merck
W417170
Sigma-Aldrich
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
別名:
Methyl 2-formamidobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO3
CAS番号:
分子量:
179.17
FEMA番号:
4171
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.650
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
grape; fruity
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W417170-SAMPLE:
W417170-VAR:
W417170-BULK:
W417170-25G:4548173363431
W417170-100G:4548173363424
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)