W267104
2-メトキシ-4-メチルフェノール
≥98%, FG
別名:
2-ヒドロキシ-5-メチルアニリン, 2-メトキシ-p-クレゾール, 4-ヒドロキシ-3-メトキシトルエン, 4-メチルグアイアコール, クレオソール
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
色
colorless to light yellow
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
clove; leathery; spicy; smoky; sweet; vanilla
SMILES記法
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W267104-SAMPLE-K:
W267104-BULK:
W267104-1KG-K:4548173971407
W267104-5KG-K:
W267104-10KG-K:4548173971391
W267104-1KG:
W267104-BULK-K:
W267104-100G-K:4548173971384
W267104-5KG:
W267104-SAMPLE:
W267104-VAR-K:
W267104-100G:
W267104-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W267104-1KG | |
W267104-5KG-K | |
W267104-SAMPLE-K | 4061837515897 |
W267104-100G | |
W267104-100G-K | 4061837515880 |
W267104-10KG | |
W267104-10KG-K | 4061837800443 |
W267104-1KG-K | 4061837800450 |
W267104-5KG | |
W267104-SAMPLE |