Merck
W317403
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-2,5-ジメチル-3(2H)-フラノン
≥98%, FCC, FG
別名:
2,5-ジメチル-4-ヒドロキシ-3(2H)-フラノン, ストロベリーフラノン, フラネオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O3
CAS番号:
分子量:
128.13
FEMA番号:
3174
Beilstein:
1281357
EC Number:
欧州評議会番号:
536
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.010
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥98%
mp
73-77 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; strawberry; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
InChI Key
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ヒドロキシ-2,5-ジメチル-3(2H)-フラノンはパイナップル、イチゴおよびマンゴーなどの果実中に存在するフレーバー化合物です。
アプリケーション
  • イチゴの風味化合成分である 4-ヒドロキシ-2,5-ジメチル-3(2H)-フラノンの生合成に必須な FaQR が、エノン酸化還元酵素をコード化:この研究により、イチゴの主要な風味成分である 4-ヒドロキシ-2,5-ジメチル-3(2H)-フラノンを合成する上で不可欠な FaQR 遺伝子が同定されました。この研究では、食品の風味を高めるためのバイオテクノロジーにおける酵素経路とその潜在的な応用が強調されています(Raab et al., 2006)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W317403-1KG-PW:
W317403-100G-K:4548173975603
W317403-5KG-K:
W317403-10G-K-PW:
W317403-1KG:
W317403-100G:
W317403-1KG-K:4548173975610
W317403-1KG-K-PW:
W317403-VAR-K:
W317403-100G-PW:
W317403-SAMPLE:
W317403-BULK-K:
W317403-SAMPLE-K:
W317403-5KG:
W317403-100G-K-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Estimation of 2, 5?dimethyl?4?hydroxy?3 (2H)?furanone (FURANEOLA?) in cultivated and wild strawberries, pineapples and mangoes
Pickenhagen W, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 32(11), 1132-1134 (1981)
A rational synthesis of 4-hydroxy-2, 5-dimethyl-3 (2H)-furanone, a flavor component of pineapple
Henry DW & Silverstein RM.
The Journal of Organic Chemistry, 31(7), 2391-2394 (1966)
Woo Sang Sung et al.
Life sciences, 80(6), 586-591 (2006-11-14)
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (DMHF), an aroma compound found in a number of fruits and foods, has shown various biological properties in animal models, but its antimicrobial effect remains poorly understood. The current study investigated the antimicrobial effect of DMHF using human pathogenic
Xiaofen Du et al.
Journal of chromatography. A, 1208(1-2), 197-201 (2008-09-09)
A GC-MS method for the determination of furaneol in fruit juice was developed using Lichrolut-EN solid-phase extraction (SPE) coupled to microvial insert thermal desorption. Lichrolut-EN can effectively extract furaneol from juice, and had much less retention for pigments and other
Markus Verginer et al.
FEMS microbiology ecology, 74(1), 136-145 (2010-07-29)
Besides its influence on plant growth and health, plant-associated bacteria exert an impact on fruit quality. Methylotrophic bacteria can enhance the biosynthesis of strawberry flavor compounds, especially the two furanoid compounds 2,5-dimethyl-4-hydroxy-2H-furanone (DMHF) and 2,5-dimethyl-4-methoxy-2H-furanone in vitro. Here, we report