Merck
W379700
Sigma-Aldrich
4-アセトキシ-2,5-ジメチル-3(2H)フラノン
≥95%, FG
別名:
ストロベリー アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O4
CAS番号:
分子量:
170.16
FEMA番号:
3797
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.099
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; brown; sweet
SMILES記法
CC1OC(C)=C(OC(C)=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-4-7(10)8(5(2)11-4)12-6(3)9/h4H,1-3H3
InChI Key
VPKIUOQJQJVLRW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W379700-25KG-K:4548173980348
W379700-1KG:
W379700-5KG-K:4548173980355
W379700-VAR-K:
W379700-BULK:
W379700-25KG:
W379700-100G-K:4548173980324
W379700-SAMPLE-K:
W379700-1KG-K:4548173980331
W379700-100G:
W379700-5KG:
W379700-SAMPLE:
W379700-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W379700-100G
W379700-100G-K4061837807664
W379700-1KG
W379700-5KG-K4061837537455
W379700-SAMPLE
W379700-1KG-K4061837537448
W379700-25KG
W379700-25KG-K4061836713003
W379700-5KG
W379700-SAMPLE-K4061837807671