Merck
W378704
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol
mixture of cis and trans, ≥97%, FG
別名:
2-methyloxolane-3-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10OS
CAS番号:
分子量:
118.20
FEMA番号:
3787
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.160
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
160-168 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; sulfurous
SMILES記法
CC1OCCC1S
InChI
1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3
InChI Key
DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol is a sulfur-containing flavor compound mainly used in meat flavorings.
Natural occurrence: Beef.
生物化学的/生理学的作用
0.1% PGでにおいを感じます。
0.1~0.5 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W378704-100G-K:4548173980270
W378704-25G-K:4548173980294
W378704-1KG-K:4548173980287
W378704-SAMPLE-K:
W378704-100G:
W378704-VAR-K:
W378704-1KG:
W378704-SAMPLE:
W378704-BULK-K:
W378704-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sulfur-containing furans in commercial meat flavorings.
Ruther J & Baltes W.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(10), 2254-2259 (1994)
Yuping Liu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(8), 5104-5111 (2010-08-18)
Five sulfur-containing flavor compounds were synthesized for the first time by the reaction of 4-ethyloctanoyl chloride with sulfur-containing alcohols or mercaptans. The synthesized compounds are 3-(methylthio)propyl 4-ethyloctanoate, 2-methyl-3-tetrahydro-furanthiol 4-ethyloctanoate, 4-methyl-5-thiazoleethanol 4-ethyloctanoate, 2-furan-methanethiol 4-ethyloctanoate and 2-methyl-3-furanthiol 4-ethyloctanoate. These five synthetic sulfur-containing
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 68-68 (2001)
Sílvia Petronilho et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
Wine aroma is the result of complex interactions between volatile compounds and non-volatile ones and individual perception phenomenon. In this work, an aroma network approach, that links volatile composition (chromatographic data) with its corresponding aroma descriptors was used to explain
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W378704-1KG
W378704-100G
W378704-100G-K4061837820816
W378704-1KG-K4061837537394
W378704-25G
W378704-25G-K4061837820823
W378704-SAMPLE-K4061837820830