由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fishy; meaty; metallic; sulfurous
SMILES記法
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
InChI Key
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 酵母エキスに含まれる香り成分の塩分低減メカニズムを、センソミクスアプローチと脳波測定により解明:この革新的な研究では、感覚科学と神経科学の両方の技術を活用し、酵母エキスに含まれる 2-メチル-3-フランチオールやその他の主要成分が、食品のナトリウム含有量を低減しながら風味を向上させる仕組みを解明しました。これは、健康志向や低ナトリウム食品に対する消費者の需要の高まりと一致しています(Shan et al., 2024)。
- 広範囲に焦点を当てたメタボロミクスとネットワーク薬理学により、ブンカンカ(Xanthoceras sorbifolium Bunge)の葉と花の栄養潜在力を解明:この研究では、栄養価の高い植物として注目され、健康効果も期待されているブンカンカの植物部分に含まれる 2-メチル-3-フランチオールなどの生理活性化合物のプロファイリングに、標的メタボロミクスを使用しました(Sha et al., 2024)。
- メタボロミクスにより、肉の芳香を生み出す熱処理中の硫化物のラジカル反応に影響を与える要因が解明:この研究では、調理中に 2-メチル-3-フランチオールやその他の硫化物が相互作用し、豊かな肉の風味を作り出す仕組みが同定され、調理肉の風味プロファイルを最適化する上で、料理業界にとって貴重な洞察が得られました(Zhang et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W318809-BULK-K:
W318809-25G-K:4548173342887
W318809-100G:
W318809-25G:
W318809-VAR-K:
W318809-1KG-K:4548173342894
W318809-100G-K:4548173342870
W318809-SAMPLE-K:
W318809-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック