Merck
W318844
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-フランチオール
natural, 1% in Sunflower oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6OS
CAS番号:
分子量:
114.17
FEMA番号:
3188
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.055
NACRES:
NA.21
官能:
meaty; roasted; sulfurous
グレード:
Halal
Kosher
natural
由来生物:
botanical
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
グレード
Halal
Kosher
natural
蒸気密度
>1 (vs air)
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; roasted; sulfurous
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
InChI Key
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
W318844-SAMPLE-K:
W318844-VAR-K:
W318844-BULK-K:
W318844-100G-K:
W318844-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)