Merck
W337307
Sigma-Aldrich
2-メチルテトラヒドロフラン-3-オン
≥97%, FG
別名:
4,5-ジヒドロ-2-メチル-3(2H)-フラノン, コーヒーフラノン, 2-メチルテトラヒドロ-3-フラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
FEMA番号:
3373
Beilstein:
1341334
EC Number:
欧州評議会番号:
2338
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.042
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coffee; nutty; brown; rum
SMILES記法
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 新規バイオ燃料の低温燃焼化学:ジエチルケトンの酸化における共鳴安定化 QOOH:この論文では、ジエチルケトンおよび関連化合物の酸化メカニズムなどのバイオ燃料の燃焼化学について調査し、低温酸化プロセスにおける中間体としての 2-メチルテトラヒドロフラン-3-オンの役割に焦点を当てています(Scheer et al., 2014)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W337307-1KG-K:4548173977522
W337307-250G:
W337307-SAMPLE:
W337307-250G-K:4548173977539
W337307-BULK-K:
W337307-5KG:
W337307-5KG-K:4548173977546
W337307-100G-K:4548173977515
W337307-SAMPLE-K:
W337307-VAR-K:
W337307-100G:
W337307-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
家庭用洗剤、パーソナルケア製品など、無香料製品に対する需要がますます増えています。無香料な製品を求めることでより天然製品に近いものを購入していると信じている人もいます。
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W337307-1KG-K4061837807435
W337307-100G-K4061837807428
W337307-SAMPLE
W337307-100G
W337307-1KG
W337307-250G
W337307-250G-K4061837807442
W337307-5KG
W337307-5KG-K4061837807459
W337307-SAMPLE-K4061837535840