Merck
414247
Sigma-Aldrich
2-メチルテトラヒドロフラン
greener alternative
BioRenewable, anhydrous, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as stabilizer
別名:
2-MeTHF, テトラヒドロ-2-メチルフラン, テトラヒドロシルバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
102448
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
bp:
78-80 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
含みます
250 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
0.34-6.3 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、バイオリニューアブルな製品ですので、「より安全な溶媒・補助剤」と相性がよく、また、「再生可能原料の使用」を推進します。詳細については、ここをクリックしてください。
2-メチル置換テトラヒドロフランである2-メチルテトラヒドロフラン(2-MTHF)は、バイオマス由来溶媒です。2-MTHFは環境により配慮した潜在的な有機合成用代替物です。2-MTHFはリチウムによる還元に対して抵抗性であるため、リチウム電池の電解質として有望な候補です。その極性とルイス塩基強度は、テトラヒドロフラン(THF)とジエチルエーテルの中間です。2-MTHFの開環反応について、酸性塩化物およびヨウ化物を使用してそれぞれ二級塩化物および一級ヨウ化物を生成する研究が行われています。長期間保存すると、テトラヒドロフランは有機過酸化物を形成します。このプロセスは、安定剤としてブチルヒドロキシトルエン(BHT)を添加することにより抑制できます。BHTは、過酸化物形成に必要なフリーラジカルを除去します。
アプリケーション
2-メチルテトラヒドロフランはホスファチジルセリン合成で溶媒として使用できます。
また、次の溶媒の代替溶媒として使用できます:
  • リアーゼ酵素で触媒されるC-C結合生成反応に使用されるDMSO(ジメチルスルホキシド)またはMTBE(メチルテルト-ブチルエーテル)。
  • Grignard試薬およびカルボニル化合物の反応に使用されるTHF。
  • 一部の二相反応に使用される塩化メチレン。
再生可能資源由来のDCMおよびTHFに代わる環境に配慮した代替品
有機太陽電池
2-メチルテトラヒドロフラン(2-MeTHF):有機化学で広範な用途を有するバイオマス由来溶媒
特徴および利点
THF、DMC、DMSOおよびMTBEの環境により配慮した代替物
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac® II容器には、溶媒分注用のMicromatic MacroValveカプラー(製品番号Z560723)が必要です。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
414247-1L:
414247-GE-205L-P1:
414247-200L-P2:
414247-6X1L:
414247-BULK:
414247-4X2L:
414247-100ML:
414247-12X100ML:
414247-VAR:
414247-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzyme-catalyzed C-C bond formation using 2-methyltetrahydrofuran (2-MTHF) as (co) solvent: efficient and bio-based alternative to DMSO and MTBE.
Shanmuganathan S, et al.
Green Chemistry, 12(12), 2240-2245 (2010)
Efficient chemoselective addition of Grignard reagents to carbonyl compounds in 2-methyltetrahydrofuran.
Zhong W, et al.
J. Chem. Res. (M), 2009(6), 370-373 (2009)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry.
Pace V, et al.
ChemSusChem, 5(8), 1369-1379 (2012)
2-Methyltetrahydrofuran as an alternative to dichloromethane in 2-phase reactions.
Ripin DHB and Vetelino M.
Synlett, 15, 2353-2353 (2003)
Regiocontrolled ring opening of 2-methyltetrahydrofuran with acid chlorides and iodides.
Mimero P, et al.
Tetrahedron Letters, 35(10), 1553-1556 (1994)